missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
1 Stück
1 Stk.
2 St.
2 Stück
5 St.
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
1500 g
3000 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
- Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 5.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
- Silika eignet sich ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
- Amino-funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und eignet sich ideal für Kohlenhydrate.
- C18-funktionalisiertes Silika eignet sich ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
- Diol-funktionalisiertes Silika bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und eignet sich ideal für Lipide
- Neutrales Aluminiumoxid eignet sich ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Typ | C18. |
| Enthält | 2 Stück |
| Auflösung | 40 bis 60 μm |
| Säulenbettgewicht (metrisch) | 120 g |
| Säulentyp | C18. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jedes Flash-System |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur