Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
73.70 € - 406.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
---|---|
Produkttyp | Autosampler-Spritze |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Anschlusstyp | Befestigt |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15258443
|
Trajan™
0019821 |
0.018 Zoll | 1.96 Zoll | 26 G | 5F-BT-5/0.47C |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15228463
|
Trajan™
0029771 |
0.018 Zoll | 1.96 Zoll | 26 G | 10F-BT-GT-5/0.47C |
101.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15298463
|
Trajan™
0029921 |
0.018 Zoll | 3.14 Zoll | 26 G | 10F-BT-8/0.47C |
73.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15278463
|
Trajan™
0029871 |
0,025 in. | 2 in. | 23 G | 10F-BT-GT-5/0.63C |
117.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15208463
|
Trajan™
0029671 |
0.019 Zoll | 1.96 Zoll | 10F-BT-5/0.5C |
82.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15288463
|
Trajan™
0029891 |
0.024 Zoll | 3.14 Zoll | 23 G | 10F-BT-8/0.63C |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15218463
|
Trajan™
0029761 |
0.018 Zoll | 1.96 Zoll | 26 G | 10F-BT-GT-5/0.47C |
406.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
16672572
|
Trajan™
0029741 |
0,02 in. | 3,14 in. | 22 G | 10F-BT-8/22C |
86.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Konus | |
Befestigt |