Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke: Trajan™ 0029891
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
3.14 Zoll | |
10F-BT-8/0.63C | |
10 μl | |
Thermo AS2000 |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
Je | |
Konus | |
Befestigt |