Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific Geräte
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
Marke: Trajan™ 0029761
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
26 G | |
0.47 mm | |
1.96 Zoll | |
10F-BT-GT-5/0.47C | |
10 μl | |
Thermo Scientific instruments AS3000, AS2000, AS200/800 |
0.018 Zoll | |
Gaschromatographie | |
Autosampler-Spritze | |
6 Packungen | |
Konus | |
Befestigt |