Learn More
Mettler Toledo™ LE427-Sensor für FiveGo™ pH/Leitfähigkeit/DO-Messgerät
Der wasserfeste IP67-Sensor mit Speerspitze eignet sich ideal für feste Proben wie Fleisch, Obst, Käse, Boden und vieles mehr.
Marke: Mettler Toledo™ 30259840
218.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wartungsarm
- Stecker/Anschluss: BNC/Klinken-IP67
- Kabellänge: 2 m
Spezifikation
BNC (IP67) | |
Le427-Sensor | |
2,00 m |
LE pH-Elektrode LE427-IP67 | |
Für feste Proben wie Fleisch, Obst, Käse, Erdboden |