Learn More
WTW™ SenTix™ SP-T 900-P IDS pH-Elektrode
WTW™ SenTix™ SP T 900 IDS pH-Elektroden sind für die pH-Einstichmessung bei Lebensmitteln wie Fleisch, Obst oder Käse konzipiert.
Marke:  WTW™ 103766
412.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15902937
  • 510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die digitale IDS-pH-Einstichmessung bei festen Lebensmitteln wie Käse, Obst oder Fleisch
  • Mit Speermembran, Lochdiaphragma und Polymerelektrolyt
  • Einfacher Elektrodenaustausch dank der im Sensor gespeicherten Kalibrierdaten
  • Integrierte QSC-Sensorqualitätsüberwachung
  • Integrierte Temperatursonde
  • Speicher für 10 Kalibrierungen
  • SenTix™ Sp-T 900: 1,5 m langes Kabel mit wasserdichtem Digitalanschluss
  • SenTix™ Sp-T 900-P: Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder drahtloses Modul IDS WLM-S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Elektrode mit speerförmiger Membran für Einstichmessungen
2 bis 13
Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder Drahtlos-Modul IDS WLM-S
SenTix™ SP-T 900-P
15 mm (oben), 5 mm (unten)
Glas
0 °C bis 80 °C
Polymer
65/25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
WTW™ SenTix™ SP-T 900-P IDS pH-Elektrode > Glasschaft