Learn More
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel
Artikelnummer. p-4018244 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8mL
17mL
30mL
50 ml
100 ml
150mL
250 ml
Außendurchmesser (metrisch):
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Höhe (metrisch):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Gewicht (metrisch):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Packungsgröße:
6 Stück
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Artikelnummer. 13409719
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Beständig gegen Temperaturen bis 1150° C (2102° F)
  • Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Max. Temperatur (metrisch) 1150°C
Dicke (metrisch) 1.75 mm
Gewicht (metrisch) 10 g
Kapazität (metrisch) 8mL
Außendurchmesser (metrisch) 32mm
Höhe (metrisch) 20mm
Product Type Tiegel