Learn More
Memmert™ CO2-Brutschrank ICOmed (Medizinprodukt)
Ideal für die Erzeugung und Aufrechterhaltung von konstanten Umgebungsbedingungen für den Anwendungsbereich der In Vitro Fertilisation (IVF), insbesondere bei der Bebrütung von Oozyten, Spermatozoen und Zygoten, in für IVFAnwendung vorgesehenen Behältnissen, sowie der Genexpression.
Marke: Memmert™ ICO50med
5542.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25039" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Steril, sicher und zuverlässig – Diese drei Wörter beschreiben den Memmert CO2 Inkubator ICOmed für den medizinischen Gebrauch.
Memmert unterzog seinen CO2 Inkubator ICOmed einer umfassenden medizinischen Gerätebewertung. Jeder Memmert CO2 Inkubator ICOmed ist als Medizinprodukt der Klasse IIa für die In-vitro-Fertilisation (IVF) sowie für die Biosynthese klassifiziert.
- Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
- Temperatureinstellbereich: +18 °C bis +50 °C.
- CO2-Einstellbereich: 0 bis 20 %
- Feuchtigkeitseinstellbereiche: 40 bis 97 % rh (mit Option K7)
- O2-Einstellbereiche: 1 bis 20 % (mit Option T6)
- Klassifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- Perfekte Verteilung von Temperatur, Feuchtigkeit und CO2
- Lange Zeit stabil und wiederholt genau
- Die Innenkammer, einschließlich aller Installationen und Sensoren, kann mit +180 °C in einem 60-minütigen Programm sterilisiert werden
- Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmbenachrichtigung an Mobiltelefone, wenn die individuell einstellbaren Temperatur-, CO2-, O2- oder Feuchtigkeitsbereiche überschritten werden
- Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT: Die Betriebsanzeige, die Protokollierung und die CO2-Steuerung sind auch bei einem Stromausfall voll funktionsfähig
- Fehlersichere, FDA-konforme Protokollierung von Temperatur, CO2, O2 und Feuchtigkeit, Zeitdaten für offene Türen
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), CO2, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
Die aktive Feuchtigkeitsregelung gewährleistet kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür und minimiert die Verdampfung im Innenraum. In Kombination mit dem Beheizen des Innenraums von allen sechs Seiten und der beheizten inneren Glastür sorgt das für maximalen Schutz der Zell- und Gewebekulturen und verhindert gefährliche Kondensation. Die turbulenzfreie Kammerbelüftung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Atmosphäre.
Spezifikation
Optisch und akustisch | |
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 | |
56 l | |
0 bis 20% | |
Strukturiertes Edelstahl, Rückseite verzinkter Stahl | |
1 bis 20% | |
18 °C bis 50 °C | |
60 min | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
340 x 400 x 425 mm | |
74 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz |
15 kg | |
TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays | |
Acero inoxidable | |
IR-Sensor | |
1 | |
40 bis 97% | |
CO2-Brutschrank | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Perforierter Edelstahl | |
521 x 559 x 791 mm | |
55 kg | |
50/60 Hz |