Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren
Digitales Handgerät
12.61 € - 37.02 €
Spezifikation
Zeitbereich 24 h
Alarms Audible
Auflösung 0,01 Sekunden
Display LCD
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Genauigkeit Höhe (angloamerikanisch) Display Gewicht (angloamerikanisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Genauigkeit Höhe (angloamerikanisch) Display Gewicht (angloamerikanisch) Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11719825
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1037
1e-005 0,5 in. 1,5 oz. Digitale Stoppuhr/Chronograph N/A N/A N/A
11729825
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1044
0.01 % 0,37 in. 1 oz. Digitale Stoppuhr N/A N/A N/A
11765833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90024-05
0,01 % 0,25 in 0,87 oz. Digitale Stoppuhr
17.35 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15233966
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90024-04
0.00035 0,375 in. 1,5 oz. Digitale Stoppuhr/Chronograph N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Digitales Handgerät für allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Traceable 24 Stunden-Stoppuhren bieten die Zeitmessung einmaliger Aktionen, Time-out, kontinuierliche Zeitmessung und kumulative Split-Funktionen.
  • Auflösung: 1 Sekunde
  • Die Uhr zeigt die Uhrzeit bis auf die Sekunde genau, AM/PM, das Datum und den Wochentag an
  • Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
24 h
0,01 Sekunden
ABS-Kunststoff
ISO 17025, A2LA, NIST
Audible
LCD
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren