Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Digitale Stoppuhr
Digitale Stoppuhr/Chronograph
Genauigkeit:
0,01 %
0.00035
0.01 %
1e-005
Höhe (angloamerikanisch) Display:
0,25 in
0,37 in.
0,375 in.
0,5 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
0,87 oz.
1 oz.
1,5 oz.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Digitales Handgerät für allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Traceable 24 Stunden-Stoppuhren bieten die Zeitmessung einmaliger Aktionen, Time-out, kontinuierliche Zeitmessung und kumulative Split-Funktionen.
- Auflösung: 1 Sekunde
- Uhr zeigt die Uhrzeit mit Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Digitale Stoppuhr/Chronograph |
| Zeitbereich | 24 h |
| Alarms | Audible |
| Genauigkeit | 0.00035 |
| Auflösung | 0,01 Sekunden |
| Display | LCD |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 7.62 x 6.35 x 2.03 cm (3 x 2.5 x 0.8 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Länge (metrisch) | 7.62 cm |
| Mehr anzeigen |