Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 24-Stunden-Stoppuhren
Digitales Handgerät
Marke: Fisherbrand™ 1037
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Digitales Handgerät für allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Traceable 24 Stunden-Stoppuhren bieten die Zeitmessung einmaliger Aktionen, Time-out, kontinuierliche Zeitmessung und kumulative Split-Funktionen.
- Auflösung: 1 Sekunde
- Uhr zeigt die Uhrzeit mit Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Digitale Stoppuhr/Chronograph | |
Audible | |
0,01 Sekunden | |
ABS-Kunststoff | |
1.57 cm | |
1.27 cm | |
6 cm | |
0,042 kg | |
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen |
24 h | |
1e-005 | |
LCD | |
0,62 in. | |
0,5 in. | |
2.38 Zoll | |
1,5 oz. | |
2-Jahre-Silberoxidbatterie, ABS-Kunststoffgehäuse und Trageband | |
ISO 17025, A2LA, NIST |