Learn More
Fisherbrand™ SureOne leere Racks zum Nachfüllen
16.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Einsätze (nicht enthalten) passen bündig in das Gestell und ermöglichen ein einfaches Mehrkanalpipettieren
- Der eingekerbte Verschluss ist so konzipiert, das der Deckel zur Belüftung im Autoklav offen bleibt
- Der erhöhte Deckelrand verhindert das Verrutschen der Gestelle beim Stapeln und beim Transport im Labor
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette
Bestellinformation
Einsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Leeres Gestell | |
Pipettenspitzen (10 bis 20 μl Standard) | |
10 to 20 μL |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne leere Racks zum Nachfüllen > Für Spitzenvolumen von 10 bis 20 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur