Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
Marke:  Multiroir™ 45102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11722944
  • 71.15 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Chemisch inerter Kunststoff
  • Qualität für Lebensmittelkontakt
  • Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
  • Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
0.2 l
Crystal-Polystyrol
Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten
10/Packung
60 mm
60 mm
43 mm
Transparent
Rechteckig
Transportlaborkiste
60 L x 50 H (mm)
85 mm
50 mm
0,05 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol > Fassungsvermögen:0.2L; Abmessungen:60 x 50 mm (L x B)