Learn More
Fisherbrand™ Mikrolöffel aus Edelstahl
Diese aus hochwertigen Elementen konstruierten Mikrolöffel bestechen durch ihre natürliche Qualität und ihren Glanz.
Marke:  Fisherbrand™ 8044
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11746607
  • 44.05 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Mikrolöffel wurden aus qualitativ hochwertigen Komponenten entwickelt und sind von natürlicher Textur mit einer glänzenden Oberfläche.
  • Labor-Mikrolöffel, rostfrei, Edelstahl, 304er, 18/8, nicht magnetisch, glänzende Oberfläche
  • Länge: = mm
  • Löffelmessung 8 mm breit x 6 mm lang x 1,5 mm tief
  • Mittlerer Zylinderdurchmesser 1,60 mm – ‚Mikro‘
  • Löffelkapazität (Flüssigkeit): = 0,2 ml
  • Erhältlich im Standardpack zu 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
0,2 ml
Hell
100 mm
Löffel