Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
GREENER_CHOICE
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
Marke:  Fisherbrand™ T106RS-FIS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10003414
  • 72.30 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 300 mu;l
Steril
Autoklavierbar
58 mm
Aufklappbares Gestell
Universelle Passform
SureOne
bei 10, 50, 100 und 200 μl
Ungefiltert
klar
5 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen
Abgeschrägt
Ja
Polypropylen
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter > 5 bis 300 μl, gefaste Spitze, durchsichtig, im Gestell steril, 10 x 96 Spitzen/Schale