Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Marke: Fisherbrand™ 11010222
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten können bedruckt oder beschrieben werden und verwischen, verschmieren oder verlaufen nicht
- Entwickelt für den Einsatz in Laserdruckern
Spezifikation
Orange | |
Unsteril | |
27 x 1,25 in. |
Bogen mit quadratischen Etiketten | |
85 Etiketten/Bogen | |
0,64 x 3,17 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Square Labels > 27 x 1,25 in. (0,64 x 3,17 cm); Orangefarben; 85 Etiketten/Bogen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur