Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser Artikelnummer.: 16585830
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser
Artikelnummer. 16585830 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
1000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Nicht empfohlen zur Verwendung auf Heizplatten, bei denen aufgrund mangelnder Bewegung des Inhalts oder fehlender Temperaturregelung erhebliche Temperaturgradienten vorhanden sind.
Artikelnummer. 16585830
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht empfohlen zur Verwendung auf Heizplatten, bei denen aufgrund mangelnder Bewegung des Inhalts oder fehlender Temperaturregelung erhebliche Temperaturgradienten vorhanden sind.
Ausguss für optimale Leistung
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser bieten eine robuste Konstruktion, die ideal bei mechanischen Stößen und anderen rauen Anwendungen geeignet sind. Der Ausguss ist für optimale Leistung ausgelegt.
  • Dicke, gleichmäßige Wände
  • Gleichmäßig bearbeiteter oberer Rand mit zusätzlicher Wanddicke
  • Beständiger matter Beschriftungsbereich
  • Weiße Skala mit Graduierung
  • Ausguss für optimale Leistung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E 960, Typ II
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4,21 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10,7 cm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung
Graduierungsbereich 100 bis 1000 ml
Höhe (angloamerikanisch) 5,98 in.
Höhe (metrisch) 15,2 cm
Enthält Ausguss
Schritten 50 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 6er-Pckg.
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Zweifach-Anzeige
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser >