Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Quarz-, Silika- und Glas-Standard-Zellküvetten bieten eine ausgezeichnete optische Transparenz.
39.50 € - 345.00 €
Beinhaltet: Montierte PTFE-Abdeckungen oder abgeschrägte PTFE-Stopfen, außer 14-385-906A und -902A, die mit Glas-Abdeckplatten geliefert werden
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10258560
|
Hellma™
100-1-46 |
227.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10340721
|
Hellma™
100-10-46 |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11791754
|
Hellma™
100-5-40 |
Mit Suprasil Quarzfenstern; Lightpath: 5 mm PTFE-Abdeckung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11721774
|
Hellma™
100-10-20 |
With near-UV glass windows; 2/pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10579261
|
Hellma™
1508736 |
Mit optischen Glasfenstern; 2/Packung. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11781784
|
Hellma™
110-10-40 |
Mit Suprasil Quarzfenstern; Lightpath: 10 mm; PTFE-Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11771754
|
Hellma™
100-1-40 |
Mit Suprasil Quarzfenstern; Lightpath: 1 mm; Glasabdeckung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
- Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
- Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien