Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Quarz-, Silika- und Glas-Standard-Zellküvetten bieten eine ausgezeichnete optische Transparenz.
Marke:  Hellma™ 100-10-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11721774
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
  • Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
  • Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
Glass, Quartz, Silica