Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Quarz-, Silika- und Glas-Standard-Zellküvetten bieten eine ausgezeichnete optische Transparenz.
Marke: Hellma™ 100-10-46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01980kg
Beinhaltet: Montierte PTFE-Abdeckungen oder abgeschrägte PTFE-Stopfen, außer 14-385-906A und -902A, die mit Glas-Abdeckplatten geliefert werden
Beschreibung
- Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
- Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
- Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Spezifikation
Makrozelle 100-QX | |
3500 μl | |
9.5 mm | |
10 mm | |
45 mm |
2 Fenster | |
Quarz Suprasil | |
PTFE-Abdeckung | |
200 nm bis 3500 nm | |
12,5mm |