Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke: Fisherbrand™ 508-GRD-B-PFB
7.71 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen 2.0 ml
- Aus hochtransparentem Polypropylen
- Graduierung in 0.25 ml-Schritten
- Beständig gegen 30,000 × g
- Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
- Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
- Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
- Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
- Für alle Standardrotoren
- Pyrogenfrei
- 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Schnappverschluss, flach | |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Polypropylen | |
Etikettbereich | |
Flacher Schnappverschluss | |
11mm |
RNase-/DNase-frei | |
2 ml | |
40,6mm | |
Nadeleinstichstelle | |
Ja | |
30000xG |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen