Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke:  Fisherbrand™ 508-GRD-G-PFB
7.95 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12320323
  • 9.10 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Fassungsvermögen 2.0 ml
  • Aus hochtransparentem Polypropylen
  • Graduierung in 0.25 ml-Schritten
  • Beständig gegen 30,000 × g
  • Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
  • Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
  • Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
  • Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
  • Für alle Standardrotoren
  • Pyrogenfrei
  • 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss, flach
Autoklavierbar
Grün
Polypropylen
Etikettbereich
Flacher Schnappverschluss
11mm
RNase-/DNase-frei
2 ml
40,6mm
Nadeleinstichstelle
Ja
30000xG
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml > Grün; 2,0 ml; AD x L: 11 x 40,6mm