Learn More
Fisherbrand™ Pulvertrichter
114.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
- Aus langlebigem Polypropylen
- Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar
Spezifikation
7.5 cm | |
16mm | |
8.4 cm | |
29mm |
100 ml | |
Polypropylen | |
Ja |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
28Stunden
12Minuten
41Sekunden
12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pulvertrichter > Durchmesser oben x Höhe: 75 x 84 mm; Volumen: 100mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur