Learn More
Fisherbrand™ Pulvertrichter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-129565 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
6.5 cm
7.5 cm
10.5 cm
15 cm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
16mm
20.8 mm
27mm
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Höhe (metrisch):
6.6 cm
8.4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12652435
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die parallelen Schäfte verhindern ein Überbrücken von Pulver
Zylindrische Trichterrohre verringern die Verstopfungsgefahr bei Pulvern
  • Aus langlebigem Polypropylen
  • Die Außenrillen verhindern eine Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 15 cm
Kapazität (metrisch) 750 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 27mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 13.7 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) Stiel 30 mm