Learn More
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas sind mit einem geschliffenen oder feuerpolierten Rand versehen. Der kurze Schaft gewährleistet eine optimale Filterung. Im Winkel von 60 °C.
Marke: BRAND™ 145540
9.44 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Geschliffener oder feuerpolierter Oberrand.
- Kurzer Stiel für optimale Filtration.
- 60 °C.
Spezifikation
100 mm | |
Borosilikatglas | |
100 mm |
10 mm | |
60° |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas > Schaftlänge:100mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur