Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Strong and leak-resistant
51.00 € - 223.00 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Twist Tie |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Enthält | Biohazard symbol and text in English and Spanish |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Dicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Dicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
18356513
|
Fisherbrand™
22044559 |
Clear with Red Print | 30 x 24 Zoll (76 x 61 cm) | 1,50 mm |
110.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18568056
|
Fisherbrand™
22044558 |
Clear with Red Print | 24 x 12 in. (61 x 30 cm) | 1,50 mm |
51.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18588056
|
Fisherbrand™
22044561 |
Red with Black Print | 12 x 8 in. (30 x 20 cm) | 1.25 mil |
157.00 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18376533
|
Fisherbrand™
22044560 |
Clear with Red Print | 36 x 24 in. (91 x 61 cm) | 1,50 mm |
130.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18336513
|
Fisherbrand™
22044563 |
Red with Black Print | 23 x 19 in. (58 x 48 cm) | 1.25 mil |
113.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18316543
|
Fisherbrand™
22044564 |
Red with Black Print | 35 x 25 in. (89 x 64 cm) | 1,50 mm |
223.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18396513
|
Fisherbrand™
22044565 |
Red with Black Print | 36 x 45 in. (91 x 114 cm) | 1,50 mm |
201.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
Strong and leak-resistant
- Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
- Supplied with twist tie closure
Specifications
Twist Tie | |
Autoklavierbar | |
Biohazard symbol and text in English and Spanish | |
Polyethylen |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe