Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Strong and leak-resistant
Marke: Fisherbrand™ 22044564
Beschreibung
Strong and leak-resistant
- Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
- Mit Drehverschluss
Spezifikation
Twist Tie | |
35 x 25 in. (89 x 64 cm) | |
64 cm | |
Biohazard symbol and text in English and Spanish | |
35 in. | |
Polyethylen |
Red with Black Print | |
89 cm | |
Autoklavierbar | |
25 in. | |
1,50 mm |