Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Artikelnummer. 18336513 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar mit rotem Aufdruck
Rot mit schwarzem Aufdruck
Abmessungen (L x B):
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
24 x 12 in. (61 x 30 cm)
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
Dicke:
1,50 mil
1.25 Mil
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 18336513
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stark und auslaufsicher
  • Printed with biohazard symbol and text in English and Spanish
  • Mit Drehverschluss
Spezifikation
Verschlusstyp Spiralbindung
Farbe Rot mit schwarzem Aufdruck
Abmessungen (L x B) 23 x 19 in. (58 x 48 cm)
Länge (metrisch) 58 cm
Breite (metrisch) 48 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Biohazard-Symbol und Text in Englisch und Spanisch
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (angloamerikanisch) 23 in.
Dicke 1.25 Mil
Material Polyethylen