Learn More
Fisherbrand™ Orangefarbene autoklavierbare Beutel mit Sterilisationsindikator
Printed in English and Spanish.
18.00 € - 277.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D1709, Dart impact |
---|---|
Verschlusstyp | Wire Tie |
Farbe | Orange |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18578056
|
Fisherbrand™
01814B |
58.4 cm | 48.2 cm |
146.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18326533
|
Fisherbrand™
01814D |
119 cm | 97 cm |
271.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18396503
|
Fisherbrand™
01814A |
48 cm | 36 cm |
92.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18326513
|
Fisherbrand™
01814C |
89 cm | 63.5 cm |
277.00 €
200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18538066
|
Fisherbrand™
018151 |
28 cm | 21.5 cm |
18.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Printed in English and Spanish
- Max. temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
- Come with wire-tie closures
- Constructed of polypropylene
- With sterilization indicator
Spezifikation
ASTM D1709, Dart impact | |
Orange | |
Polypropylen | |
140°C |
Wire Tie | |
Autoklavierbar | |
Biohazard Waste Bags with indicator |