Learn More
Fisherbrand™ Orangefarbene autoklavierbare Beutel mit Sterilisationsindikator
Printed in English and Spanish.
Marke: Fisherbrand™ 01814A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Printed in English and Spanish
- Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
- Come with wire-tie closures
- With sterilization indicator
Spezifikation
ASTM D1709, Dart impact | |
Orange | |
48 cm | |
Autoklavierbar | |
19 in. | |
Biohazard Waste Bags with indicator |
Wire Tie | |
48 x 36 cm | |
36 cm | |
14 in. | |
Polypropylen | |
140°C |