Learn More
Fisherbrand™ Autoklaubare Beutel für biologische Gefahrenstoffe mit Indikator
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
28 cm
48 cm
58,4 cm
89 cm
119 cm
Breite (metrisch):
21,5 cm
36 cm
48,2 cm
63,5 cm
97 cm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
200 Stück
Description
Gedruckt in Englisch und Spanisch
- Maximale Temperatur von 140 °C° C (285° F); Anwendung bei 125 finden° C (257° F)
- Wird mit Kabelbinden geliefert
- Mit Sterilisationsindikator
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D1709: Auswirkungen auf den Darm |
| Verschlusstyp | Kabelbinden |
| Farbe | Orange |
| Abmessungen (L x B) | 47 x 38 Zoll. (119 x 97 cm) |
| Länge (metrisch) | 119 cm |
| Breite (metrisch) | 97 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 38 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 47 in. |
| Material | Polypropylen |
| Show More |