Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Schaumtupfer
Flexible Schaumapplikatoren. Die Spitze besteht aus einem offenzelligen Polyurethanschaum. Optimal für zahlreiche Reinigungsanwendungen.
49.00 € - 73.49 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMPs
Produkttyp Tupfer
Güte Medizin
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Griffmaterial Länge (metrisch) Länge (metrisch) Spitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Griffmaterial Länge (metrisch) Länge (metrisch) Spitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
16458115
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
149603G
Reinigung von Sensoren und Komponenten, Aufbringen von Klebstoffen oder anderen Lösungen, Entfernung von Schmutz, Kontamination, Flussmitteln oder Harzen, weiche, nicht scheuernde Schaumspitze, biologisch abbaubarer Holzgriff Holz 14,9 cm 1,74 cm
49.00 €
50 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16438115
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
149603L
Beschichten von wiederaufladbaren Kopiererpatronen, Aufbringen von Lösungen oder Lösungsmitteln, allgemeine Reinigung Polypropylen 13,1cm 2,2cm
73.49 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flexibler Applikator mit flexibler Mini-Schaumspitze und schwarzem Kunststoffgriff. Die Spitze besteht aus einem offenzelligen Polyurethanschaum. Optimal für zahlreiche Reinigungsanwendungen.
  • Mit Griffen aus Polypropylen oder Holz
  • Fusselfrei und nicht kratzend
Anwendungen:
Kann mit Alkohol, Aceton, Ölen, Fetten und Lösungsmitteln verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMPs
Tupfer
Medizin
Unsteril
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PurSwab Schaumtupfer