Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Schaumtupfer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13,1cm
14,9 cm
Griffmaterial:
Holz
Polypropylen
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Flexibler Applikator mit flexibler Mini-Schaumspitze und schwarzem Kunststoffgriff. Die Spitze besteht aus einem offenzelligen Polyurethanschaum. Optimal für zahlreiche Reinigungsanwendungen.
Wird in kontrollierten Umgebungen, Reinräumen und Industrieumgebungen eingesetzt. Beschichtung von wiederaufladbaren Kopiererpatronen. Anwendung von Lösungen oder Lösungsmitteln. Tupfer für allgemeine Reinigung. Die Spitze ist thermisch an den Griff gebunden, d. h., es wurden keine kontaminierenden Klebstoffe verwendet. Die Spitze ist fussel- und rückstandsfrei. Kann mit IPA- und DI-Wasser oder trocken verwendet werden. Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMPs |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 0,245 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,17 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beschichten von wiederaufladbaren Kopiererpatronen, Aufbringen von Lösungen oder Lösungsmitteln, allgemeine Reinigung |
| Produkttyp | Tupfer |
| Durchmesser (metrisch) Griff | 0,622 cm |
| Länge (metrisch) | 13,1cm |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 5,00 in. |
| Länge (metrisch) Griff | 12,7 cm |
| Mehr anzeigen |