Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Schaumtupfer
Flexible Schaumapplikatoren. Die Spitze besteht aus einem offenzelligen Polyurethanschaum. Optimal für zahlreiche Reinigungsanwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 149603G
38.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flexibler Applikator mit flexibler Mini-Schaumspitze und schwarzem Kunststoffgriff. Die Spitze besteht aus einem offenzelligen Polyurethanschaum. Optimal für zahlreiche Reinigungsanwendungen.
Reinigung von Sensoren und Komponenten. Weiche, nicht scheuernde Schaumspitze. Holzgriff biologisch abbaubar. Hergestellt in den USASpezifikation
ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMPs | |
6 in. | |
Weiß | |
0,211cm | |
5,812 in. | |
0,68 in. | |
0,478 cm | |
Medizin | |
Holz | |
Polyurethanschaum |
0,083 in. | |
Reinigung von Sensoren und Komponenten, Aufbringen von Klebstoffen oder anderen Lösungen, Entfernung von Schmutz, Kontamination, Flussmitteln oder Harzen, weiche, nicht scheuernde Schaumspitze, biologisch abbaubarer Holzgriff | |
Tupfer | |
15,2cm | |
14,76 cm | |
1,74 cm | |
0,188 in. | |
Unsteril | |
Standard |