Learn More
Fisherbrand™ Bürsten mit flexiblem Griff
Beschreibung
Entwickelt für die Reinigung von Erlenmeyer-, Filter-, Kjeldahl-, Nephelo-, birnenförmigen, Rundboden-, Flachboden-, Reaktions- und Messkolben.
- Der Kunststoffgriff ist biegsam, sodass sich die Borsten an die Behälterform anpassen
- Der Griff hat einen hängenden Ring
Spezifikation
Kolbenbürste | |
Kunststoff | |
1,5 Zoll | |
500 ml-Kolben | |
14 in. | |
35,56 cm | |
1 |
Weich | |
Flexibel | |
3,8 cm | |
Hängender Ring | |
4 in. | |
10 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bürsten mit flexiblem Griff > Für 500-ml-Kolben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur