Learn More
Justman Brush Pinsel mit Verlängerung für Kolbenkurven
Artikelnummer. 15861387 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15861387
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Reinigen von Bodenkurven und inneren Schultern von Kolben und Flaschen
Dient zum Reinigen schwer erreichbarer Kurven von Kolben und Flaschen
  • Weiße, ungebleichte Hogborsten
  • Verlängertes Ende mit Borsten
  • Kunststoffschaft und Griff
Spezifikation
Produkttyp Kolbenbürste
Bristle Material Ungebleichte Schwein-Borste
Griffmaterial Kunststoff
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 1,5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Borste 3,81 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Reinigen von Bodenkurven und inneren Schultern von Kolben und Flaschen
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (angloamerikanisch) Borste 4 in.
Länge (metrisch) 40,64 cm
Länge (metrisch) Borste 10,16 cm