Learn More
Zweiteilige Tuberkulin-Einweg-Spritze mit Luer-Anschluss
Die hohe Qualität dieser Nadeln gewährleistet eine sichere Verabreichung von Medikamenten. Henke Sass Wolf Hsw™ zweiteilige Einweg-Tuberkulinspritzen mit Luer-Anschluss wurden für eine optimierte Handhabung entwickelt, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Marke: Normject 4010.200V0
Beinhaltet: Nur Spritzen. (Nadeln sind separat erhältlich.)
Beschreibung
- Vollständig sichtbarer Glaszylinder zur visuellen Überprüfung
- Ergonomisches Leichtmetalldesign, Kunststoffdesign
- 2 ml-Zylinder mit 0,1 ml-Schritt-Trigger
- Sicherer und einfacher Nadelwechsel über Luer-Lock-Anschluss
- Begrenzte Ersatzteile für einfachen Service
- Kochfest
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Wischfeste Skala | |
Ja | |
Ja | |
100/Packung | |
Luer-Lock-Anschluss | |
Steril |
DIN-, EN-, ISO- und FDA-Normen, Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485:2003/AC 2007 zertifiziert, CE-Kennzeichnung | |
Transparenter Zylinder | |
Nur Spritzen. (Nadeln sind separat erhältlich.) | |
Zweiteilige Tuberkulinspritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
0,01 mL | |
1 ml | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zweiteilige Tuberkulin-Einweg-Spritze mit Luer-Anschluss > Volumen: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur