Learn More
Invitrogen™ EVOS™ FL Digital invertiertes Fluoreszenzmikroskop
Vollständig integrierte Universal-Workstation
Marke: Invitrogen™ AMF4300
Beschreibung
Das EVOS FL ist ein universelles Hochleistungsfluoreszenzmikroskop, das auf Effizienz und Anwenderfreundlichkeit entwickelt wurde. Der integrierte Computer und die integrierte Bildgebungssoftware ermöglichen dem Anwender die Aufnahme, Verwaltung und Speicherung von Mehrkanal-Fluoreszenzbilder/-daten direkt vom Mikroskop.
Kamera: Hochempfindlich, monochrom, 1360 × 1024 Pixel, 6.45 μm/Pixel, (Sony™ ICX285AL CCD)
Software: Bildgebungssoftware beinhaltet Funktionen wie Zeitraffer, manuelle Zellzählung und Transfektionsanalyse
Aufgenommene Bilder: 16-Bit, monochromes TIFF oder PNG (12-Bit dynamischer Bereich), 24-Bit, farbiges TIFF, PNG, JPG oder BMP
- LCD-Display: 15 in., farbig, 1024 × 768 Pixel, anpassbare Neigung
- Kamera: Hochempfindlich, monochrom, 1360 × 1024 Pixel, 6.45 μm/Pixel, (Sony™ ICX285AL CCD)
- Bilderfassung: Integrierter Computer, Intel™ Atomprozessor 1.8 GHz, integrierte Bildgebungssoftware mit Maussteuerung
- Software: Bildgebungssoftware beinhaltet Funktionen wie Zeitraffer, manuelle Zellzählung und Transfektionsanalyse
- Aufgenommene Bilder: 16-Bit, monochromes TIFF oder PNG (12-Bit dynamischer Bereich), 24-Bit, farbiges TIFF, PNG, JPG oder BMP
- Ausgangsanschlüsse: Drei USB 2.0 und ein DVI
- Armstütze: Für filigrane Zellisolierungsverfahren (optional)
Optionales Armstützen-Kit muss separat bestellt werden.
Bestellinformation
Zusätzliche Leuchtstoffwürfel sind lieferbar, müssen jedoch separat bestellt werden (Herst. Nr. AMEP-4650 bis AMEP-4666)
Spezifikation
47 cm | |
High Sensitivity-Monochrom, 1360 x 1024 Pixel, 6.45μ m/Pixel | |
35.5 cm | |
15.3 kg | |
Integrierter Computer mit Bildgebungssoftware, Mechanische Gleitfunktion, USB, DVI | |
No Light Cubes | |
High Sensitivity-Monochrom, 1360 x 1024 Pixel, 6.45μ m/Pixel | |
No Objectives | |
3 Schwenkposition | |
Integrierter Computer, Intel™ Atom-Prozessor 1.8 GHz, integrierte Bildgebungssoftware mit Maussteuerung | |
18.5 Zoll | |
33.7 lb. |
32.4 cm | |
100/240 V | |
Real-Life-Bildgebung | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
No light cubes | |
LCD | |
Unendlichkeit | |
LCD | |
EVOS | |
22.75 Zoll | |
14 Zoll |