Learn More
Fisherbrand™ Geteilte Einweg-Well-Becken zum Pipettieren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Verpackung:
10/Beutel
Einzeln verpackt
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung
- Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
- Gammabestrahlte, sterilisierte Becken
- Verpackt in leicht zu öffnenden Beuteln zur Reduzierung von Kontaminationsrisiken
- Die geteilte Well-Auslegung ermöglicht das Pipettieren von zwei Reagenzien gleichzeitig
- Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gammabestrahlt, sterilisiert |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Abmessungen (L x B x H) | 14,5 x 6,3 x 2,1cm (5,7 x 2,4 x 0,8 in.) |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Pipettierreservoir |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,1 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Länge (metrisch) | 14,5 cm |
| Mehr anzeigen |