Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Verschlusskappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinlage
Mit PTFE-beschichteter, weißer 14B Gummieinlage
225.00 € - 231.00 €
Spezifikation
Klassifikation | A |
---|---|
Material (Auskleidung) | Gummi |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Beinhaltet: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11583532
|
Fisherbrand™
|
23 mm | 24 ml | 85 mm |
225.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11553542
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 4 ml | 38 mm |
231.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Mit PTFE-beschichteter, weißer 14B Gummieinlage
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Allzweckfläschchen
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
- Verpackung in unterteilten Tabletts
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien | |
Schraubverschluss | |
Fläschchen |
Gummi | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Phenolharz | |
ASTM, USP Typ I |