Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Verschlusskappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinlage
Beinhaltet: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol
Beschreibung
Mit PTFE-beschichteter, weißer 14B Gummieinlage
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
- Allzweckfläschchen
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
- Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
- Verpackung in unterteilten Tabletts
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien | |
24 mL | |
Schraubverschluss | |
ASTM, USP Typ I | |
20-400 |
Naturkautschuk | |
23 mm | |
Unsteril | |
24 ml | |
6,5 dr. | |
Phenolharz | |
85 mm | |
Fläschchen |