Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Verschlusskappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinlage
Mit PTFE-beschichteter, weißer 14B Gummieinlage
Marke:  Fisherbrand™ 90L14-955-324
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553542
  • 241.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol
Beschreibung
Beschreibung
Mit PTFE-beschichteter, weißer 14B Gummieinlage
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
  • Allzweckfläschchen
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
  • Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
  • Verpackung in unterteilten Tabletts
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
4 mL
Schraubverschluss
ASTM, USP Typ I
15-425
Naturkautschuk
17 mm
Unsteril
4 ml
1 dr.
Phenolharz
38 mm
Fläschchen