Learn More
Fisherbrand™ Aluminiumfolie
Zum Versiegeln, Abwiegen und Übertragen von Proben
Marke:  Fisherbrand™ 01213102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11769408
  • 54.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zum Wiegen, Versiegeln und Transferieren Ihrer Proben.
  • In der Einzelspenderbox mit Abreißhilfe
  • Die stabilen Rollen bestechen durch eine höhere Falzfestigkeit und eignen sich gut zum Abdecken scharfer Kanten
Spezifikation
Spezifikation
Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben
Folie
30 cm
Aluminium
15,2 m (492 ft.)
12 in.
150 m
18µm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminiumfolie > Standardrolle; Breite: 30,4 cm; Länge: 152,4 m