Learn More
Bryson Packaging™ Aluminiumfolie
Geeignet für allgemeine Verpackungszwecke und viele Laboranwendungen. Bryson Packaging™ Aluminiumfolie ist ideal zur Verwendung in Autoklaven. Lieferbar in Rollen mit einer Breite von 100 mm mit 18 μM Gauge und einer Breite von 500 mm mit 12 μM Gauge. Jede Rolle enthält 75 m qualitativ hochwertiger Verpackungsfolie.
Marke:  Bryson Packaging™ AKL-300-040J
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12379548
  • 61.50 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für allgemeine Verpackungszwecke und viele Laboranwendungen, einschließlich:
    • Abdichten von Flaschen
    • Kulturröhrchen
    • Stoppen von Lecks
    • Reduzierung von Verdunstung oder Wärmeverlusten
    • Abdecken von Korken
    • Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen
  • 75 m-Rollen sind in mehreren Breiten und Stärken erhältlich
  • Ideal zur Anwendung im Autoklaven
  • Wird in einer Box mit Schneidevorrichtung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Metallic-Silber
500 mm
12µm
246,1 ft.
Aluminiumfolie in Cutterbox
Aluminium
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Aluminiumfolie > Größe (L x B):75 m x 500mm; 12 μm dick