Learn More
Fisherbrand™ Hybridisierungsröhrchen
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
104.00 € - 197.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Verschlusstyp | mit Kappe |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Hybridisierungsröhrchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FisherBiotech Hybridisierungsinkubator Rotisserie |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16357281
|
Fisherbrand™
|
1,37 in. | 3,93 in. |
197.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11714919
|
Fisherbrand™
|
1,37 in. | 11,81 in. |
159.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11791436
|
Fisherbrand™
|
2,75 in. | 11,81 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
- Dickwandiges Borosilikatglas
- Mit Polypropylen-Kappe
- Der O-Ring ist für 35 mm-Röhrchen erhältlich (separat erhältlich, Kat.-Nr. 13-247-RNG)
Spezifikation
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
FisherBiotech Hybridisierungsinkubator Rotisserie |
mit Kappe | |
Hybridisierungsröhrchen |