Learn More
Fisherbrand™ Hybridisierungsröhrchen
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16357281
  • 197.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 06-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
  • Dickwandiges Borosilikatglas
  • Mit Polypropylen-Kappe
  • O-Ring ist für 35 mm-Röhrchen erhältlich (separat erhältlich, Kat-Nr. 13-247-RNG)
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Hybridisierungsröhrchen
35 mm
Borosilikatglas
mit Kappe
3,93 in.
1,37 in.
35 mm
FisherBiotech Hybridisierungsinkubator Rotisserie
100 mm