Learn More
Fisherbrand™ Hybridisierungsröhrchen
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55200kg
Beschreibung
Passend für FisherBiotech™ Hybridisierungs-Inkubatorrotisserien und die meisten Rotisserien, die serienmäßige 35 oder 70 mm-Röhrchen aufnehmen.
- Dickwandiges Borosilikatglas
- Mit Polypropylen-Kappe
- Der O-Ring ist für 35 mm-Röhrchen erhältlich (separat erhältlich, Kat.-Nr. 13-247-RNG)
Spezifikation
Polypropylen | |
Hybridisierungsröhrchen | |
35 mm | |
Borosilikatglas | |
mit Kappe |
11,81 in. | |
1,37 in. | |
35 mm | |
FisherBiotech Hybridisierungsinkubator Rotisserie | |
300 mm |