Learn More
Fisherbrand™ Mini-Rührer
Hält 1L. Fisherbrand™ Mini-Rührer weisen einen Rührbereich von 350 bis 2000 U/min auf.
155.00 € - 208.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 350 bis 2.000 U/min |
---|---|
Rührpositionen | 1 |
Deckplattenmaterial | Nylon |
Fassungsvermögen | 1 l |
Display | LED |
Beinhaltet: Leitungsadapter, Rührstab und Anweisungen
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11537503
|
Fisherbrand™
99960-91 |
Crystals |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11517503
|
Fisherbrand™
99960-89 |
DNA |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11527503
|
Fisherbrand™
99960-90 |
Periodensystem |
208.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12353067
|
Fisherbrand™
99960-86 |
Bakterien |
166.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11507503
|
Fisherbrand™
99960-88 |
Alchemist |
166.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11597493
|
Fisherbrand™
99960-87 |
Caffeine |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12110970
|
Fisherbrand™
99960-92 |
Blue is Good |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Auswahl an sieben verschiedenen Ausführungen für die obere Platte.
- Rührbereich: 350 bis 2000 U/min
- Rührkapazität: 1 l
- Max. Gefäßdurchmesser 8.5 cm
- Betriebsanzeigen-LED
- Transparente, chemisch beständige Oberfläche aus Nylon
- Robuster, stabiler Kunststoffsockel
Bestellinformation
Gesamtabmessungen: L x W x H: 14.3 x 14.3 x 6.6 cm (5.625 x 5.625 x 2.375 Zoll); für 220–240 V
Garantie
Drei Jahre
Spezifikation
350 bis 2.000 U/min | |
Nylon | |
LED | |
120 bis 230V | |
14,3 x 14,3 x 6,6 cm (5,625 x 5,625 x 2,375 in.) | |
6,6 cm | |
14,3 cm | |
14,3 cm | |
Kunststoff |
1 | |
1 l | |
Triangular | |
8,5 cm | |
2,375 in. | |
5,625 in. | |
5,625 in. | |
120 bis 230 V, 50 bis 60 Hz | |
Stirrer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-Rührer