Learn More
Fisherbrand™ Mini-Rührer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
Alchemist
Bakterien
Blue is Good
Caffeine
Crystals
DNA
Periodensystem
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Leitungsadapter, Rührstab und Anweisungen
Auswahl an sieben verschiedenen Ausführungen für die obere Platte.
- Rührbereich: 350 bis 2000 U/min
- Rührkapazität: 1 l
- Max. Gefäßdurchmesser 8.5 cm
- Betriebsanzeigen-LED
- Transparente, chemisch beständige Oberfläche aus Nylon
- Robuster, stabiler Kunststoffsockel
Bestellinformation
Gesamtabmessungen: L x W x H: 14.3 x 14.3 x 6.6 cm (5.625 x 5.625 x 2.375 Zoll); für 220–240 V
Garantie
Drei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 350 bis 2.000 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Nylon |
| Fassungsvermögen | 1 l |
| Display | LED |
| Form | Triangular |
| Spannung | 120 bis 230V |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8,5 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 14,3 x 14,3 x 6,6 cm (5,625 x 5,625 x 2,375 in.) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,375 in. |
| Mehr anzeigen |