Learn More
Fisherbrand™ Mini-Rührer
Artikelnummer. 12110970 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Modell:
Alchemist
Bakterien
Blue is Good
Caffeine
Crystals
DNA
Periodensystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12110970
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Netzadapter, Rührstab und Anleitung
Hält 1L. Fisherbrand™ Mini-Rührer weisen einen Rührbereich von 350 bis 2000 U/min auf.
Auswahl zwischen sieben außergewöhnlichen Plattenausführungen.
  • Rührerdrehzahl: 350 bis 2000 U/min
  • Rührleistung: 1 l
  • Max. Gefäßdurchmesser: 8.5 cm
  • LED-Kontrollleuchte
  • Mit transparenter, chemisch beständiger Rührplattenoberfläche aus Nylon
  • Beständiges, standfestes Kunststoffgehäuse
Bestellinformation
Gesamtabmessungen: L x W x H: 14.3 x 14.3 x 6.6 cm (5.625 x 5.625 x 2.375 Zoll); für 220–240 V
Garantie
Drei Jahre
Spezifikation
Geschwindigkeit 350 bis 2.000 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Nylon
Fassungsvermögen 1 l
Display LED
Form Triangular
Spannung 120 bis 230V
Außendurchmesser (metrisch) 8,5 cm
Abmessungen (L x B x H) 14,3 x 14,3 x 6,6 cm (5,625 x 5,625 x 2,375 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 2,375 in.
Höhe (metrisch) 6,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,625 in.
Länge (metrisch) 14,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,625 in.
Breite (metrisch) 14,3 cm
Elektrische Anforderungen 120 bis 230 V, 50 bis 60 Hz
Material Kunststoff
Modell Blue is Good
Typ Stirrer